Imprimer
Hafnium ≥99.9% (base métaux sauf Zr), pièces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39683.09 39683.18
39683.09EA 165 EUR
39683.09 39683.18
Hafnium ≥99.9% (base métaux sauf Zr), pièces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4