Imprimer
Hafnium ≥99.7% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13435.BU 13435.BY 13435.CC
13435.BUEA 65.5 EUR
13435.BU 13435.BY 13435.CC
Hafnium ≥99.7% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈25.34g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4