Imprimer
Hafnium ≥99.7% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13305.BU 13305.BY
13305.BUEA 98.9 EUR
13305.BU 13305.BY
Hafnium ≥99.7% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafnium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈41.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4