Imprimer
Hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr), en feuilles (Zr ∼ 3%), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10794.FI 10794.GH
10794.FIEA 449 EUR
10794.FI 10794.GH
Hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr), en feuilles (Zr ∼ 3%), recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈32.8g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4