Imprimer
Hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10205.BU 10205.BY 10205.CC
10205.BUEA 98.6 EUR
10205.BU 10205.BY 10205.CC
Hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈10.28g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4