Imprimer
Hafnium ≥99.97% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10200.G2 10200.G6
10200.G2EA 235 EUR
10200.G2 10200.G6
Hafnium ≥99.97% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈0.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4