Imprimer
Hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr), en feuilles (Zr ∼ 3%), Epaisseur: 0.75 mm (0.03 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00524.FF 00524.FI
00524.FFEA 124 EUR
00524.FF 00524.FI
Hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr), en feuilles (Zr ∼ 3%), Epaisseur: 0.75 mm (0.03 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4