Imprimer
Scandium ≥99.6% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43499.HF 43499.DH
43499.HFEA 1080 EUR
43499.HF 43499.DH
Scandium ≥99.6% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Scandium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-20-2 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
Poids moléculaire: 44.96 g/mol
Point d'ébullition: 2730
Point de fusion: 1541
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Indice Merck: 12,08537