Imprimer
Scandium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), lingot (max. 8-12% Ta)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Conditionné sous argon.
40229.03 40229.06
40229.03EA 329 EUR
40229.03 40229.06
Scandium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), lingot (max. 8-12% Ta)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey or silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
Poids moléculaire: 44.96 g/mol
Point d'ébullition: 2730
Point de fusion: 1541
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Indice Merck: 12,08537