Imprimer
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Conditionné sous argon.
12426.FF 12426.FI
12426.FFEA 366 EUR
12426.FF 12426.FI
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
Poids moléculaire: 44.96 g/mol
Point d'ébullition: 2730
Point de fusion: 1541
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 12,08537