Imprimer
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12424.FF 12424.FI
12424.FFEA 417 EUR
12424.FF 12424.FI
Scandium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.5g/25x25mm, Packaged in mylar bag Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
Poids moléculaire: 44.96 g/mol
Point d'ébullition: 2730
Point de fusion: 1541
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Indice Merck: 12,08537