Mercure ≥99.999% (base métaux) ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7439-97-6
Physical Form: Triple distilled
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 2809
MDL No.: MFCD00011035
Formule:
Hg Point d'ébullition: 356,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –39 °C Densité: 13,54 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011035 Numéro CAS: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Indice Merck: 13,05925 |