Mercure 99.99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Hg Point d'ébullition: 356,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –38,9 °C Densité: 13,54 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011035 Numéro CAS: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Indice Merck: 13,05925 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Silver white Metallic liquid |
Assay | ≥99.990 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Silver (Ag) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.002 % (in HNO3) |