Imprimer
Cadmium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 46.6 EUR
11891.09 11891.22 11891.36
Cadmium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Cadmium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Point d'ébullition: 767 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8,64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1,II