Imprimer
Cadmium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 168 EUR
11909.G1 11909.G5
Cadmium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,01649