Imprimer
Cadmium ≥99.9975% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11369.FI 11369.GH
11369.FIEA 151 EUR
11369.FI 11369.GH
Cadmium ≥99.9975% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Cadmium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈10.8g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,01649