Imprimer
Pompe à solvant, commande à pied
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5603-1100 5603-3000
223-0062EA 680 EUR
223-0062 223-0063
Pompe à solvant, commande à pied
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe à solvant, commande à pied pour le transvasement de liquides extrêmement purs, comme par ex. les solvants. Toutes les pièces en contact avec le milieu sont en acier inoxydable (1.4301) et PTFE.
  • Tube immergé réglable sans pallier à la profondeur du fût
  • Pour fûts jusqu'à 220 litres
  • Adapté pour fûts acier avec filetage R 2"
Le raccord fileté et le robinet permettent de fermer hermétiquement le récipient et la pompe, empêchant ainsi la vapeur de s‘échapper après le transvasement. Pour la prévention des risques pour l‘environnement et la santé.
La pompe à solvant industrielle, de conception massive et durable, garantit une longévité très élevée. Elle fonctionne selon le principe de la surpression. La pédale à soufflet permet d‘obtenir une surpression à l‘intérieur du récipient, poussant le liquide vers l‘extérieur. L‘opérateur a ainsi les deux mains libres pour le transvasement. Le raccord à clip pratique permet de brancher/débrancher rapidement et facilement le fl exible à air.
Le kit antistatique Bürkle permet de mettre la pompe à la terre pendant le transvasement de liquides inflammables afin d‘éviter toute décharge électrostatique.
Informations de commande: Adaptateur de raccord fileté disponible pour réservoirs et filtres à air courants, pour un transvasement particulièrement pur.