Imprimer
Argent ≥99.999% (base métaux), cartouche, Premion®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42985.09 42985.18
42985.09EA 221 EUR
42985.09 42985.18
Argent ≥99.999% (base métaux), cartouche, Premion®, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Argent
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.53g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Indice Merck: 12,08647