Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), laine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42860.03 42860.06 42860.14
42860.03EA 42.2 EUR
42860.03 42860.06 42860.14
Argent ≥99.9% (base métaux), laine
Argent
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Indice Merck: 12,08647