Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41454.G9 41454.H4
41454.G9EA 187 EUR
41454.G9 41454.H4
Argent ≥99.9% (base métaux), en fils, dur, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.13g/m: Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Indice Merck: 12,08647