Argent ≥99.95% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa) Point de fusion: 962 °C Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003397 Numéro CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Indice Merck: 12,08647 |