Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), en paillettes 80% <20 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14639.09 14639.18
14639.09EA 93.8 EUR
14639.09 14639.18
Argent ≥99.9% (base métaux), en paillettes 80% <20 µm
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Scott density 18-28g/in3, S.A. 1.0-2.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,08647