Imprimer
Argent ≥99.9985% (base métaux), tiges, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11356.BP 11356.BS
11356.BPEA 204 EUR
11356.BP 11356.BS
Argent ≥99.9985% (base métaux), tiges, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Argent
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈12.87g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Indice Merck: 12,08647