Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), en paillettes APS 4-8 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00783.09 00783.18
00783.09EA 118 EUR
00783.09 00783.18
Argent ≥99.9% (base métaux), en paillettes APS 4-8 µm
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,08647