Imprimer
Argent 99.9%, en feuilles 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
317750010 317750040
ACRO317750010EA 109 EUR
ACRO317750010 ACRO317750040
Argent 99.9%, en feuilles 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Argent
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Indice Merck: 12,08647
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %