Imprimer
Acide formique 98-100 Alkalimetric, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide méthanoïque
MQ100
5.43804.0100 5.43804.0250
5.43804.0100EA 88.9 EUR
5.43804.0100 5.43804.0250
Acide formique 98-100 Alkalimetric, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Acide formique
Formule: HCO₂H
Poids moléculaire: 46.03 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit (V) 12 - 38%
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) 2.2
Vapor Pressure (20 °C) 42 hPa