Imprimer
Or ≥99.96% (base métaux), poudre sphérique APS 0,5-0,8 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 366 EUR
44636.03 44636.06 44636.MD
Or ≥99.96% (base métaux), poudre sphérique APS 0,5-0,8 µm
Or
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Indice Merck: 12,04526