Imprimer
Or ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43901.06 43901.03 43901.14
43901.06EA 1740 EUR
43901.06 43901.03 43901.14
Or ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -200 mesh
Or
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Indice Merck: 12,04526