Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Formule:
NaOH Densité: 1,43 g/ml |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (Acidim.) | 40% |
Nitrogen Compounds (as N) | Max. 0.002% |
Carbonate (as Na₂CO₃) | Max. 1.0% |