Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté 95.0-101.0% USP, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
141097.0416 141097.1210
APPC141097.0416EA 1840 EUR
APPC141097.0416 APPC141097.1210
Aluminium chlorure hexahydraté 95.0-101.0% USP, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Densité: 2,398 g/ml
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Compl.) 95.0 - 101.0%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Appearance of solution Passes Test
Insoluble matter in H₂O 0.0002
Ammonium (NH₄) 0.0005
Sulphate (SO₄) 0.0001
Residual solvents (Ph.Eur/ Passes Test
Alkali and alkaline-earth 0.5%
Water (H₂O) 42.0 - 48.0%
Heavy metals (as Pb) 0.002%
Iron (Fe) 0.001%
Cadmium (Cd) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) - ICH Q3D Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Mercury (Hg) - ICH Q3D Max. 1.5 ppm
Cobalt (Co) - ICH Q3D Max. 5 ppm
Vanadium (V) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Nickel (Ni) - ICH Q3D Max. 20 ppm
Thallium (Tl) - ICH Q3D Max. 0.8 ppm
Gold (Au) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Palladium (Pd) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Iridium (Ir) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Osmium (Os) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Rhodium (Rh) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Ruthenium (Ru) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Selenium (Se) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Silver (Ag) - ICH Q3D Max. 15 ppm
Platinum (Pt) - ICH Q3D Max. 10 ppm
Lithium (Li) - ICH Q3D Max. 55 ppm
Antimony (Sb) - ICH Q3D Max. 120 ppm
Barium (Ba) - ICH Q3D Max. 140 ppm
Molybdenum (Mo) - ICH Q3D Max. 25 ppm
Copper (Cu) - ICH Q3D Max. 250 ppm
Tin (Sn) - ICH Q3D Max. 600 ppm
Chromium (Cr) - ICH Q3D Max. 25 ppm
Solublility in water at 20 °C 1.330 g/l
pH (50 g/l) 2.5