Or ≥99.99% (base métaux), tiges, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈6.1g/10mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1063 °C Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Indice Merck: 12,04526 |