Imprimer
Or ≥99.95% (base métaux), grenaille semi-sphérique ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12233.03 12233.06 12233.14
12233.03EA 366 EUR
12233.03 12233.06 12233.14
Or ≥99.95% (base métaux), grenaille semi-sphérique ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Or
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Indice Merck: 12,04526