Or ≥99.9975% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9975+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Poids moléculaire: 196.97 g/mol Point d'ébullition: 2800 Point de fusion: 1063 Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003436 Numéro CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Indice Merck: 12,04526 |