Imprimer
Or ≥99.999% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11063.BP 11063.BS 11063.C0
11063.BPEA 0 EUR
11063.BP 11063.BS 11063.C0
Or ≥99.999% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Or
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈29.71g/m Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Indice Merck: 12,04526