Imprimer
Or ≥99.99% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00130.G2 00130.G6 00130.0K
00130.G2EA 370 EUR
00130.G2 00130.G6 00130.0K
Or ≥99.99% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Or
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.24g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Poids moléculaire: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Indice Merck: 12,04526