Imprimer

Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

12437.FF 12437.FI
12437.FFEA 132 EUR
12437.FF 12437.FI
Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Ytterbium

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-64-4 Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011286

Formule: Yb
Poids moléculaire: 173.04 g/mol
Point d'ébullition: 1427
Point de fusion: 824
Densité: 6.977 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011286
Numéro CAS: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 12,10239

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR