Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: ≈0.52g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011256
Formule:
Tb Point d'ébullition: 3041 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1356 °C Densité: 8,27 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011256 Numéro CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 UN: 3178 ADR: 4.1,II Indice Merck: 12,09300 |