Imprimer
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot (max. 0,4% Ta)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00320.04 00320.09
00320.04EA 143 EUR
00320.04 00320.09
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot (max. 0,4% Ta)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011256
Formule: Tb
Point d'ébullition: 3041 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1356 °C
Densité: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011256
Numéro CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Indice Merck: 12,09300