Samarium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.96g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formule:
Sm Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1076,85 °C Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011233 Numéro CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Indice Merck: 12,08498 |