Imprimer
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00295.14 00295.22
00295.14EA 180 EUR
00295.14 00295.22
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formule: Sm
Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1076,85 °C
Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Indice Merck: 12,08498