Imprimer
Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon.
12410.03 12410.06
12410.03EA 249 EUR
12410.03 12410.06
Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Lutétium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Formule: Lu
Poids moléculaire: 174.97 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1651…1675 °C
Densité: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011098
Numéro CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Indice Merck: 12,05642