Imprimer
Holmium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), pièces
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00142.06 00142.14
00142.06EA 230 EUR
00142.06 00142.14
Holmium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), pièces
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle MDL No.: MFCD00011049
Formule: Ho
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0