Imprimer
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces ≤ 20 mm (0.79 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
00118.09 00118.18
00118.09EA 157 EUR
00118.09 00118.18
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces ≤ 20 mm (0.79 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: Packaged under argon in glass bottle Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II