Imprimer
Europium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10175.FF 10175.FI
10175.FFEA 426 EUR
10175.FF 10175.FI
Europium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Physical Form: ≈0.82g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Formule: Eu
Poids moléculaire: 151.96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010992
Numéro CAS: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
UN: 3208
ADR: 4.3 II