Europium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Formule:
Eu Poids moléculaire: 151.96 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010992 Numéro CAS: 7440-53-1 EINECS: 231-161-7 UN: 3208 ADR: 4.3 II |