Imprimer
Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon.
12382.FF 12382.FI
12382.FFEA 340 EUR
12382.FF 12382.FI
Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formule: Dy
Poids moléculaire: 162.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1 III