Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Conditionné sous argon.
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formule:
Dy Poids moléculaire: 162.5 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010982 Numéro CAS: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN: 3178 ADR: 4.1 III |