Imprimer
Dysprosium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00102.14 00102.22
00102.14EA 161 EUR
00102.14 00102.22
Dysprosium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010982
Formule: Dy
Poids moléculaire: 162.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9