Imprimer
Cérium ≥99.8% (base métaux sauf Ta), tiges Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40284.DH 40284.DJ 40284.DM
40284.DHEA 405 EUR
40284.DH 40284.DJ 40284.DM
Cérium ≥99.8% (base métaux sauf Ta), tiges Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cérium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-45-1 Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 795 °C
Densité: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II