Imprimer
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12377.FF 12377.FI
12377.FFEA 268 EUR
12377.FF 12377.FI
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Cérium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈1.04g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Poids moléculaire: 140.12 g/mol
Point d'ébullition: 3468
Point de fusion: 795
Densité: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1 II